Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Cytokeratin 10 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Cytokeratin 10, was expressed in the hosts and tags indicated.
160.00€ - 2385.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_000412.3 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 3858 |
Nombre | Cytokeratin 10 Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16012120
|
enQuireBio™
QP6275-EC-100UG |
100 μg |
530.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 21-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16032120
|
enQuireBio™
QP6275-EC-1MG |
1 mg |
2385.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 21-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16022120
|
enQuireBio™
QP6275-EC-10UG |
10 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16042120
|
enQuireBio™
QP6275-EC-200UG |
200 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16052120
|
enQuireBio™
QP6275-EC-500UG |
500 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16062120
|
enQuireBio™
QP6275-EC-50UG |
50 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Especificaciones
NP_000412.3 | |
Cytokeratin 10 Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
Human | |
His | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
3858 | |
Research Use Only | |
KRT10 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MSVRYSSSKH YSSSRSGGGG GGGGCGGGGG VSSLRISSSK GSLGGGFSSG GFSGGSFSRG SSGGGCFGGS SGGYGGLGGF GGGSFRGSYG SSSFGGSYGG IFGGGSFGGG SFGGGSFGGG GFGGGGFGGG FGGGFGGDGG LLSGNEKVTM QNLNDRLASY LDKVRALEES NYELEGKIKE WYEKHGNSHQ GEPRDYSKYY KTIDDLKNQI LNLTTDNANI LLQIDNARLA ADDFRLKYEN EVALRQSVEA DINGLRRVLD ELTLTKADLE MQIESLTEEL AYLKKNHEEE MKDLRNVSTG DVNVEMNAAP GVDLTQLLNN MRSQYEQLAE QNRKDAEAWF NEKSKELTTE IDNNIEQISS YKSEITELRR NVQALEIELQ SQLALKQSLE ASLAETEGRY CVQLSQIQAQ ISALEEQLQQ IRAETECQNT EYQQLLDIKI RLENEIQTYR SLLEGEGSSG GGGRGGGSFG GGYGGGSSGG GSSGGGHGGG HGGSSGGGYG GGSSGGGSSG GGYGGGSSSG GHGGSSSGGY GGGSSGGGGG GYGGGSSGGG SSSGGGYGGG SSSGGHKSSS SGSVGESSSK GPRY | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |