Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Cystathionine beta-synthase Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Cystathionine beta-synthase, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP5767-ec-200ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15927619
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_000062.1
Cystathionine beta-synthase Protein
Research Use Only
CBS
Recombinant Protein
E. coli
PSETPQAEVG PTGCPHRSGP HSAKGSLEKG SPEDKEAKEP LWIRPDAPSR CTWQLGRPAS ESPHHHTAPA KSPKILPDIL KKIGDTPMVR INKIGKKFGL KCELLAKCEF FNAGGSVKDR ISLRMIEDAE RDGTLKPGDT IIEPTSGNTG IGLALAAAVR GYRCIIVMPE KMSSEKVDVL RALGAEIVRT PTNARFDSPE SHVGVAWRLK NEIPNSHILD QYRNASNPLA HYDTTADEIL QQCDGKLDML VASVGTGGTI TGIARKLKEK CPGCRIIGVD PEGSILAEPE ELNQTEQTTY EVEGIGYDFI PTVLDRTVVD KWFKSNDEEA FTFARMLIAQ EGLLCGGSAG STVAVAVKAA QELQEGQRCV VILPDSVRNY MTKFLSDRWM LQKGFLKEED LTEKKPWWWH LRVQELGLSA PLTVLPTITC GHTIEILREK GFDQAPVVDE AGVILGMVTL GNMLSSLLAG KVQPSDQVGK VIYKQFKQIR LTDTLGRLSH ILEMDHFALV VHEQIQYHST GKSSQRQMVF GVVTAIDLLN FVAAQERDQK
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
102724560
200 μg
Not determined.
Full Length
Human
His
Tris-based buffer, 50% glycerol