missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Human Cystathionine beta-synthase Protein

A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Cystathionine beta-synthase, was expressed in the hosts and tags indicated.

160.00€ - 2385.00€

Especificaciones

Número de acceso NP_000062.1
ID de gen (Entrez) 102724560
Nombre Cystathionine beta-synthase Protein
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Ver más especificaciones

Productos 6
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15997609
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP5767-EC-100UG
100 μg
530.00€
100 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
15917619
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP5767-EC-1MG
1 mg
2385.00€
1 miligramo
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
15907619
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP5767-EC-10UG
10 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
15927619
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP5767-EC-200UG
200 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
15937619
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP5767-EC-500UG
500 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
15947619
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP5767-EC-50UG
50 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Descripción

Descripción

Especificaciones

Especificaciones

NP_000062.1
Cystathionine beta-synthase Protein
Not determined.
Full Length
Human
His
Tris-based buffer, 50% glycerol
102724560
Research Use Only
CBS
Recombinant Protein
E. coli
PSETPQAEVG PTGCPHRSGP HSAKGSLEKG SPEDKEAKEP LWIRPDAPSR CTWQLGRPAS ESPHHHTAPA KSPKILPDIL KKIGDTPMVR INKIGKKFGL KCELLAKCEF FNAGGSVKDR ISLRMIEDAE RDGTLKPGDT IIEPTSGNTG IGLALAAAVR GYRCIIVMPE KMSSEKVDVL RALGAEIVRT PTNARFDSPE SHVGVAWRLK NEIPNSHILD QYRNASNPLA HYDTTADEIL QQCDGKLDML VASVGTGGTI TGIARKLKEK CPGCRIIGVD PEGSILAEPE ELNQTEQTTY EVEGIGYDFI PTVLDRTVVD KWFKSNDEEA FTFARMLIAQ EGLLCGGSAG STVAVAVKAA QELQEGQRCV VILPDSVRNY MTKFLSDRWM LQKGFLKEED LTEKKPWWWH LRVQELGLSA PLTVLPTITC GHTIEILREK GFDQAPVVDE AGVILGMVTL GNMLSSLLAG KVQPSDQVGK VIYKQFKQIR LTDTLGRLSH ILEMDHFALV VHEQIQYHST GKSSQRQMVF GVVTAIDLLN FVAAQERDQK
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
Videos
SDS
Documentos

Documentos

Product Certifications