Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human CXXC-type zinc finger protein 1
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) CXXC-type zinc finger protein 4, was expressed in the hosts and tags indicated.
245.00€ - 3405.00€
Especificaciones
Nombre | CXXC-type zinc finger protein 1 |
---|---|
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Símbolo de gen | CXXC4 |
Longitud de la proteína | Full Length |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16032871
|
enQuireBio™
QP8141-EC-100UG |
100 μg |
770.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 04-07-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16052871
|
enQuireBio™
QP8141-EC-1MG |
1 mg |
3405.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 04-07-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16042871
|
enQuireBio™
QP8141-EC-10UG |
10 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16062871
|
enQuireBio™
QP8141-EC-200UG |
200 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16072871
|
enQuireBio™
QP8141-EC-500UG |
500 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16082871
|
enQuireBio™
QP8141-EC-50UG |
50 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Especificaciones
CXXC-type zinc finger protein 1 | |
Not determined. | |
Full Length | |
Human | |
GST | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
Research Use Only | |
CXXC4 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MHHRNDSQRL GKAGCPPEPS LQMANTNFLS TLSPEHCRPL AGECMNKLKC GAAEAEIMNL PERVGTFSAI PALGGISLPP GVIVMTALHS PAAASAAVTD SAFQIANLAD CPQNHSSSSS SSSGGAGGAN PAKKKRKRCG VCVPCKRLIN CGVCSSCRNR KTGHQICKFR KCEELKKKPG TSLERTPVPS AEAFRWFF | |
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE. |