Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human CXXC-type zinc finger protein 1
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) CXXC-type zinc finger protein 4, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP8141-ec-200ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16062871
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
CXXC-type zinc finger protein 1
Research Use Only
CXXC4
Recombinant Protein
E. coli
MHHRNDSQRL GKAGCPPEPS LQMANTNFLS TLSPEHCRPL AGECMNKLKC GAAEAEIMNL PERVGTFSAI PALGGISLPP GVIVMTALHS PAAASAAVTD SAFQIANLAD CPQNHSSSSS SSSGGAGGAN PAKKKRKRCG VCVPCKRLIN CGVCSSCRNR KTGHQICKFR KCEELKKKPG TSLERTPVPS AEAFRWFF
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.
200 μg
Not determined.
Full Length
Human
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol