missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human CXCL4 / PF4 Protein
A DNA sequence encoding the Human CXCL4 / PF4 Protein, was expressed in the hosts and tags indicated.
105.00€ - 1970.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_002610.1 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 5196 |
Nombre | CXCL4 / PF4 Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Less than 1.0 EU/ug as determined by LAL method. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15932998
|
enQuireBio™
QP1018-EC-5UG |
5 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15912998
|
enQuireBio™
QP1018-EC-20UG |
20 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15902998
|
enQuireBio™
QP1018-EC-100UG |
100 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15922998
|
enQuireBio™
QP1018-EC-250UG |
250 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Especificaciones
NP_002610.1 | |
CXCL4 / PF4 Protein | |
Less than 1.0 EU/ug as determined by LAL method. | |
Partial (see sequence information for more details). | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
EAEEDGDLQC LCVKTTSQVR PRHITSLEVI KAGPHCPTAQ LIATLKNGRK ICLDLQAPLY KKIIKKLLES | |
Greater than 97% as determined by SDS-PAGE and HPLC. |
5196 | |
Research Use Only | |
PF4 | |
The biological activity determined by a chemotaxis bioassay using human fibroblasts is in a concentration of 1.0-10 ng/ml. | |
Human | |
Untagged | |
0.2 um filtered PBS, pH 7.4, lyophilized |