Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human CXCL2 / MIP-2 Protein
Recombinant Protein
Marca:  enQuireBio™ QP1016-500 ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15952938
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_002080.1
CXCL2 / MIP-2 Protein
Research Use Only
CXCL2
Recombinant Protein
E. coli
APLATELRCQ CLQTLQGIHL KNIQSVKVKS PGPHCAQTEV IATLKNGQKA CLNPASPMVK KIIEKMLKNG KSN
Greater than 95% as determined by SDS-PAGE.
2920
500 μg
Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method.
Human CXCL2 / MIP-2 induces Human neutrophil chemotaxis (significanty different from control at Human CXCL2 / MIP-2 concentrations greater than 10 ng/ml).
Human
Untagged
Sterile filtered (0.22 um) solution containing 0.1% TFA