missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human CXCL2 / MIP-2 Protein
Recombinant Protein
84.15€ - 3300.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_002080.1 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 2920 |
Nombre | CXCL2 / MIP-2 Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15942938
|
enQuireBio™
QP1016-2 UG |
2 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15922938
|
enQuireBio™
QP1016-10 UG |
10 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15932938
|
enQuireBio™
QP1016-100 UG |
100 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15952938
|
enQuireBio™
QP1016-500 UG |
500 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15912938
|
enQuireBio™
QP1016-1 MG |
1 mg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Especificaciones
NP_002080.1 | |
CXCL2 / MIP-2 Protein | |
Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method. | |
Human CXCL2 / MIP-2 induces Human neutrophil chemotaxis (significanty different from control at Human CXCL2 / MIP-2 concentrations greater than 10 ng/ml). | |
Human | |
Untagged | |
Sterile filtered (0.22 um) solution containing 0.1% TFA |
2920 | |
Research Use Only | |
CXCL2 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
APLATELRCQ CLQTLQGIHL KNIQSVKVKS PGPHCAQTEV IATLKNGQKA CLNPASPMVK KIIEKMLKNG KSN | |
Greater than 95% as determined by SDS-PAGE. |