Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human CXCL1 / MGSA / NAP-3 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) CXCL1 / MGSA / NAP-3, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP1010-ec-100ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15922858
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_001502.1
CXCL1 / MGSA / NAP-3 Protein
Research Use Only
CXCL1
Recombinant Protein
E. coli
ASVATELRCQ CLQTLQGIHP KNIQSVNVKS PGPHCAQTEV IATLKNGRKA CLNPASPIVK KIIEKMLNSD KSN
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
2919
100 μg
Not determined.
Full Length
Human
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol
Product Suggestions
Product Suggestions
Videos
SDS
Documents
Documents
Certificates
Special Offers
Special Offers