missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Human CXCL1 / MGSA / NAP-3 Protein

A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) CXCL1 / MGSA / NAP-3, was expressed in the hosts and tags indicated.

160.00€ - 1855.00€

Especificaciones

Número de acceso NP_001502.1
ID de gen (Entrez) 2919
Nombre CXCL1 / MGSA / NAP-3 Protein
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Ver más especificaciones

Productos 6
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15932858
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP1010-EC-10UG
10 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
15972858
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP1010-EC-50UG
50 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
15922858
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP1010-EC-100UG
100 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
15952858
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP1010-EC-200UG
200 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
15962858
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP1010-EC-500UG
500 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
15942858
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP1010-EC-1MG
1 mg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Descripción

Descripción

Especificaciones

Especificaciones

NP_001502.1
CXCL1 / MGSA / NAP-3 Protein
Not determined.
Full Length
Human
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol
2919
Research Use Only
CXCL1
Recombinant Protein
E. coli
ASVATELRCQ CLQTLQGIHP KNIQSVNVKS PGPHCAQTEV IATLKNGRKA CLNPASPIVK KIIEKMLNSD KSN
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
Videos
SDS
Documentos

Documentos

Product Certifications