Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human CSNK2A1 / CK2A1 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) CSNK2A1 / CK2A1, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP5881-ec-1mg
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15958419
  • 2385.00€ / 1 miligramo
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
Especificaciones
NP_001886.1
CSNK2A1 / CK2A1 Protein
Research Use Only
CSNK2A1
Recombinant Protein
E. coli
MSGPVPSRAR VYTDVNTHRP REYWDYESHV VEWGNQDDYQ LVRKLGRGKY SEVFEAINIT NNEKVVVKIL KPVKKKKIKR EIKILENLRG GPNIITLADI VKDPVSRTPA LVFEHVNNTD FKQLYQTLTD YDIRFYMYEI LKALDYCHSM GIMHRDVKPH NVMIDHEHRK LRLIDWGLAE FYHPGQEYNV RVASRYFKGP ELLVDYQMYD YSLDMWSLGC MLASMIFRKE PFFHGHDNYD QLVRIAKVLG TEDLYDYIDK YNIELDPRFN DILGRHSRKR WERFVHSENQ HLVSPEALDF LDKLLRYDHQ SRLTAREAME HPYFYTVVKD QARMGSSSMP GGSTPVSSAN MMSGISSVPT PSPLGPLAGS PVIAAANPLG MPVPAAAGAQ Q
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
1457
1 mg
Not determined.
Full Length
Human
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol