Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human CSNK2A1 / CK2A1 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) CSNK2A1 / CK2A1, was expressed in the hosts and tags indicated.
160.00€ - 2385.00€
Especificaciones
Número de acceso NP_001886.1
ID de gen (Entrez) 1457
Nombre CSNK2A1 / CK2A1 Protein
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Ver más especificaciones
Productos 6
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15938419
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP5881-EC-100UG
100 μg
530.00€
100 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 28-05-2024
para ver el stock
15958419
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP5881-EC-1MG
1 mg
2385.00€
1 miligramo
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 28-05-2024
para ver el stock
15948419
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP5881-EC-10UG
10 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
15968419
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP5881-EC-200UG
200 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
15978419
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP5881-EC-500UG
500 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
15988419
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP5881-EC-50UG
50 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Especificaciones
NP_001886.1
CSNK2A1 / CK2A1 Protein
Not determined.
Full Length
Human
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol
1457
Research Use Only
CSNK2A1
Recombinant Protein
E. coli
MSGPVPSRAR VYTDVNTHRP REYWDYESHV VEWGNQDDYQ LVRKLGRGKY SEVFEAINIT NNEKVVVKIL KPVKKKKIKR EIKILENLRG GPNIITLADI VKDPVSRTPA LVFEHVNNTD FKQLYQTLTD YDIRFYMYEI LKALDYCHSM GIMHRDVKPH NVMIDHEHRK LRLIDWGLAE FYHPGQEYNV RVASRYFKGP ELLVDYQMYD YSLDMWSLGC MLASMIFRKE PFFHGHDNYD QLVRIAKVLG TEDLYDYIDK YNIELDPRFN DILGRHSRKR WERFVHSENQ HLVSPEALDF LDKLLRYDHQ SRLTAREAME HPYFYTVVKD QARMGSSSMP GGSTPVSSAN MMSGISSVPT PSPLGPLAGS PVIAAANPLG MPVPAAAGAQ Q
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.