Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human CSNK1A1 / CKI-alpha / CK1 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) CSNK1A1 / CKI-alpha / CK1, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP5879-ec-500ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15998399
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_001020276.1
CSNK1A1 / CKI-alpha / CK1 Protein
Research Use Only
CSNK1A1
Recombinant Protein
E. coli
ASSSGSKAEF IVGGKYKLVR KIGSGSFGDI YLAINITNGE EVAVKLESQK ARHPQLLYES KLYKILQGGV GIPHIRWYGQ EKDYNVLVMD LLGPSLEDLF NFCSRRFTMK TVLMLADQMI SRIEYVHTKN FIHRDIKPDN FLMGIGRHCN KLFLIDFGLA KKYRDNRTRQ HIPYREDKNL TGTARYASIN AHLGIEQSRR DDMESLGYVL MYFNRTSLPW QGLKAATKKQ KYEKISEKKM STPVEVLCKG FPAEFAMYLN YCRGLRFEEA PDYMYLRQLF RILFRTLNHQ YDYTFDWTML KQKAAQQAAS SSGQGQQAQT PTGKQTDKTK SNMKGF
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
1452
500 μg
Not determined.
Full Length
Human
His
Tris-based buffer, 50% glycerol