Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human CSNK1A1 / CKI-alpha / CK1 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) CSNK1A1 / CKI-alpha / CK1, was expressed in the hosts and tags indicated.
160.00€ - 2385.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_001020276.1 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 1452 |
Nombre | CSNK1A1 / CKI-alpha / CK1 Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15958399
|
enQuireBio™
QP5879-EC-100UG |
100 μg |
530.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 20-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15978399
|
enQuireBio™
QP5879-EC-1MG |
1 mg |
2385.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 20-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15968399
|
enQuireBio™
QP5879-EC-10UG |
10 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15988399
|
enQuireBio™
QP5879-EC-200UG |
200 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15998399
|
enQuireBio™
QP5879-EC-500UG |
500 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15908409
|
enQuireBio™
QP5879-EC-50UG |
50 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Especificaciones
NP_001020276.1 | |
CSNK1A1 / CKI-alpha / CK1 Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
Human | |
His | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
1452 | |
Research Use Only | |
CSNK1A1 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
ASSSGSKAEF IVGGKYKLVR KIGSGSFGDI YLAINITNGE EVAVKLESQK ARHPQLLYES KLYKILQGGV GIPHIRWYGQ EKDYNVLVMD LLGPSLEDLF NFCSRRFTMK TVLMLADQMI SRIEYVHTKN FIHRDIKPDN FLMGIGRHCN KLFLIDFGLA KKYRDNRTRQ HIPYREDKNL TGTARYASIN AHLGIEQSRR DDMESLGYVL MYFNRTSLPW QGLKAATKKQ KYEKISEKKM STPVEVLCKG FPAEFAMYLN YCRGLRFEEA PDYMYLRQLF RILFRTLNHQ YDYTFDWTML KQKAAQQAAS SSGQGQQAQT PTGKQTDKTK SNMKGF | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |