Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Crossover junction endonuclease EME1 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Crossover junction endonuclease EME1, was expressed in the hosts and tags indicated.
160.00€ - 2385.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_001159603.1 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 146956 |
Nombre | Crossover junction endonuclease EME1 Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16062091
|
enQuireBio™
QP8003-EC-100UG |
100 μg |
530.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 02-07-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16082091
|
enQuireBio™
QP8003-EC-1MG |
1 mg |
2385.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 02-07-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16072091
|
enQuireBio™
QP8003-EC-10UG |
10 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16092091
|
enQuireBio™
QP8003-EC-200UG |
200 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16002101
|
enQuireBio™
QP8003-EC-500UG |
500 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16012101
|
enQuireBio™
QP8003-EC-50UG |
50 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Specifications
NP_001159603.1 | |
Crossover junction endonuclease EME1 Protein | |
Not determined. | |
Full Length of Isoform 2 | |
Human | |
His-SUMO | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
146956 | |
Research Use Only | |
EME1 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MALKKSSPSL DSGDSDSEEL PTFAFLKKEP SSTKRRQPER EEKIVVVDIS DCEASCPPAP ELFSPPVPEI AETVTQTQPV RLLSSESEDE EEFIPLAQRL TCKFLTHKQL SPEDSSSPVK SVLDHQNNEG ASCDWKKPFP KIPEVPLHDT PERSAADNKD LILDPCCQLP AYLSTCPGQS SSLAVTKTNS DILPPQKKTK PSQKVQGRGS HGCRQQRQAR QKESTLRRQE RKNAALVTRM KAQRPEECLK HIIVVLDPVL LQMEGGGQLL GALQTMECRC VIEAQAVPCS VTWRRRAGPS EDREDWVEEP TVLVLLRAEA FVSMIDNGKQ GSLDSTMKGK ETLQGFVTDI TAKTAGKALS LVIVDQEKCF SLELLFFDFL PCTSAQNPPR RGKQGANKQT KKQQQRQPEA SIGSMVSRVD AEEALVDLQL HTEAQAQIVQ SWKELADFTC AFTKAVAEAP FKKLRDETTF SFCLESDWAG GVKVDLAGRG LALVWRRQIQ QLNRVSLEMA SAVVNAYPSP QLLVQAYQQC FSDKERQNLL ADIQVRRGEG VTSTSRRIGP ELSRRIYLQM TTLQPHLSLD SAD | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |