Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Collagenase 3 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Collagenase 3, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP6367-ec-10ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16012790
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_002418.1
Collagenase 3 Protein
Research Use Only
MMP13
Recombinant Protein
E. coli
YNVFPRTLKW SKMNLTYRIV NYTPDMTHSE VEKAFKKAFK VWSDVTPLNF TRLHDGIADI MISFGIKEHG DFYPFDGPSG LLAHAFPPGP NYGGDAHFDD DETWTSSSKG YNLFLVAAHE FGHSLGLDHS KDPGALMFPI YTYTGKSHFM LPDDDVQGIQ SLYGPGDEDP NPKHPKTPDK CDPSLSLDAI TSLRGETMIF KDRFFWRLHP QQVDAELFLT KSFWPELPNR IDAAYEHPSH DLIFIFRGRK FWALNGYDIL EGYPKKISEL GLPKEVKKIS AAVHFEDTGK TLLFSGNQVW RYDDTNHIMD KDYPRLIEED FPGIGDKVDA VYEKNGYIYF FNGPIQFEYS IWSNRIVRVM PANSILWC
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.
4322
10 μg
Not determined.
Full Length
Human
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol