Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Collagenase 3 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Collagenase 3, was expressed in the hosts and tags indicated.
160.00€ - 2385.00€
Especificaciones
Número de acceso NP_002418.1
ID de gen (Entrez) 4322
Nombre Collagenase 3 Protein
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Ver más especificaciones
Productos 6
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
16002790
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP6367-EC-100UG
100 μg
530.00€
100 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
16022790
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP6367-EC-1MG
1 mg
2385.00€
1 miligramo
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
16012790
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP6367-EC-10UG
10 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
16032790
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP6367-EC-200UG
200 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
16042790
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP6367-EC-500UG
500 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
16052790
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP6367-EC-50UG
50 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Especificaciones
NP_002418.1
Collagenase 3 Protein
Not determined.
Full Length
Human
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol
4322
Research Use Only
MMP13
Recombinant Protein
E. coli
YNVFPRTLKW SKMNLTYRIV NYTPDMTHSE VEKAFKKAFK VWSDVTPLNF TRLHDGIADI MISFGIKEHG DFYPFDGPSG LLAHAFPPGP NYGGDAHFDD DETWTSSSKG YNLFLVAAHE FGHSLGLDHS KDPGALMFPI YTYTGKSHFM LPDDDVQGIQ SLYGPGDEDP NPKHPKTPDK CDPSLSLDAI TSLRGETMIF KDRFFWRLHP QQVDAELFLT KSFWPELPNR IDAAYEHPSH DLIFIFRGRK FWALNGYDIL EGYPKKISEL GLPKEVKKIS AAVHFEDTGK TLLFSGNQVW RYDDTNHIMD KDYPRLIEED FPGIGDKVDA VYEKNGYIYF FNGPIQFEYS IWSNRIVRVM PANSILWC
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.