missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Collagen alpha-6(VI) chain Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Collagen alpha-6(VI) chain, was expressed in the hosts and tags indicated.
202.00€ - 2155.00€
Especificaciones
Nombre | Collagen alpha-6(VI) chain Protein |
---|---|
Tipo de producto | Recombinant Protein |
Etiqueta de proteína | His |
Especie del huésped | Yeast |
reactividad cruzada | Human |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16028840
|
enQuireBio™
QP7431-YE-100UG |
100 μg |
626.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 18-08-2022 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. |
16068840
|
enQuireBio™
QP7431-YE-500UG |
500 μg |
1730.00€
500 microgramos |
Fecha estimada de envío: 18-08-2022 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. |
16038840
|
enQuireBio™
QP7431-YE-10UG |
10 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
16058840
|
enQuireBio™
QP7431-YE-200UG |
200 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
16078840
|
enQuireBio™
QP7431-YE-50UG |
50 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
16048840
|
enQuireBio™
QP7431-YE-1MG |
1 mg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
Especificaciones
Collagen alpha-6(VI) chain Protein | |
His | |
Human | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. | |
NP_001096078.1 |
Recombinant Protein | |
Yeast | |
VDTEEADIYL LIDGSGSTQA TDFHEMKTFL SEVVGMFNIA PHKVRVGAVQ YADSWDLEFE INKYSNKQDL GKAIENIRQM GGNTNTGAAL NFTLSLLQKA KKQRGNKVPC HLVVLTNGMS KDSILEPANR LREEHIRVYA IGIKEANQTQ LREIAGEEKR VYYVHDFDAL KDIRNQVVQE ICTEEACKEM KADIMFLVDS SGSIGPENFS KMKTFMKNLV SKSQIGPDRV QIGVVQFSDI NKEEFQLNRF MSQSDISNAI DQMAHIGQTT LTGSALSFVS QYFSPTKGAR PNIRKFLILI TDGEAQDIVK EPAVVLRQEG VIIYSVGVFG SNVTQLEEIS GRPEMVFYVE NFDILQRIED DLVFGICSPR EECKRIEVLD VVFVIDSSGS IDYDEYNIMK DFMIGLVKKA DVGKNQVRFG ALKYADDPEV LFYLDDFGTK LEVISVLQND QAMGGSTYTA EALGFSDHMF TEARGSRLNK GVPQVLIVIT DGESHDADKL NATAKALRDK GILVLAVGID GANPVELLAM AGSSDKYFFV ETFGGLKGIF SDV | |
131873 | |
COL6A6 |