Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Collagen alpha-6(VI) chain Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Collagen alpha-6(VI) chain, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP7431-ye-10ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16038840
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_001096078.1
Collagen alpha-6(VI) chain Protein
Research Use Only
COL6A6
Recombinant Protein
Yeast
VDTEEADIYL LIDGSGSTQA TDFHEMKTFL SEVVGMFNIA PHKVRVGAVQ YADSWDLEFE INKYSNKQDL GKAIENIRQM GGNTNTGAAL NFTLSLLQKA KKQRGNKVPC HLVVLTNGMS KDSILEPANR LREEHIRVYA IGIKEANQTQ LREIAGEEKR VYYVHDFDAL KDIRNQVVQE ICTEEACKEM KADIMFLVDS SGSIGPENFS KMKTFMKNLV SKSQIGPDRV QIGVVQFSDI NKEEFQLNRF MSQSDISNAI DQMAHIGQTT LTGSALSFVS QYFSPTKGAR PNIRKFLILI TDGEAQDIVK EPAVVLRQEG VIIYSVGVFG SNVTQLEEIS GRPEMVFYVE NFDILQRIED DLVFGICSPR EECKRIEVLD VVFVIDSSGS IDYDEYNIMK DFMIGLVKKA DVGKNQVRFG ALKYADDPEV LFYLDDFGTK LEVISVLQND QAMGGSTYTA EALGFSDHMF TEARGSRLNK GVPQVLIVIT DGESHDADKL NATAKALRDK GILVLAVGID GANPVELLAM AGSSDKYFFV ETFGGLKGIF SDV
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
131873
10 μg
Not determined.
Partial (see sequence information for more details).
Human
His
Tris-based buffer, 50% glycerol