Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human COA1 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) COA1, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP5738-ec-50ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15987399
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_001308126.1
COA1 Protein
Research Use Only
COA1
Recombinant Protein
E. coli
QKFHSRALYY KLAVEQLQSH PEAQEALGPP LNIHYLKLID RENFVDIVDA KLKIPVSGSK SEGLLYVHSS RGGPFQRWHL DEVFLELKDG QQIPVFKLSG ENGDEVKKE
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
55744
50 μg
Not determined.
Partial (see sequence information for more details).
Human
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol