Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human COA1 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) COA1, was expressed in the hosts and tags indicated.
160.00€ - 2385.00€
Especificaciones
Número de acceso NP_001308126.1
ID de gen (Entrez) 55744
Nombre COA1 Protein
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Ver más especificaciones
Productos 6
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15937399
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP5738-EC-100UG
100 μg
530.00€
100 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 28-05-2024
para ver el stock
15957399
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP5738-EC-1MG
1 mg
2385.00€
1 miligramo
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 28-05-2024
para ver el stock
15947399
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP5738-EC-10UG
10 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
15967399
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP5738-EC-200UG
200 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
15977399
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP5738-EC-500UG
500 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
15987399
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP5738-EC-50UG
50 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Especificaciones
NP_001308126.1
COA1 Protein
Not determined.
Partial (see sequence information for more details).
Human
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol
55744
Research Use Only
COA1
Recombinant Protein
E. coli
QKFHSRALYY KLAVEQLQSH PEAQEALGPP LNIHYLKLID RENFVDIVDA KLKIPVSGSK SEGLLYVHSS RGGPFQRWHL DEVFLELKDG QQIPVFKLSG ENGDEVKKE
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.