Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human CLIC4 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) CLIC4, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP5838-ec-10ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15968129
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_039234.1
CLIC4 Protein
Research Use Only
CLIC4
Recombinant Protein
E. coli
MALSMPLNGL KEEDKEPLIE LFVKAGSDGE SIGNCPFSQR LFMILWLKGV VFSVTTVDLK RKPADLQNLA PGTHPPFITF NSEVKTDVNK IEEFLEEVLC PPKYLKLSPK HPESNTAGMD IFAKFSAYIK NSRPEANEAL ERGLLKTLQK LDEYLNSPLP DEIDENSMED IKFSTRKFLD GNEMTLADCN LLPKLHIVKV VAKKYRNFDI PKEMTGIWRY LTNAYSRDEF TNTCPSDKEV EIAYSDVAKR LTK
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.
25932
10 μg
Not determined.
Full Length
Human
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol