Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human CLIC4 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) CLIC4, was expressed in the hosts and tags indicated.
160.00€ - 2385.00€
Especificaciones
Número de acceso NP_039234.1
ID de gen (Entrez) 25932
Nombre CLIC4 Protein
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Ver más especificaciones
Productos 6
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15958129
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP5838-EC-100UG
100 μg
530.00€
100 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 12-06-2024
para ver el stock
15978129
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP5838-EC-1MG
1 mg
2385.00€
1 miligramo
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 12-06-2024
para ver el stock
15968129
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP5838-EC-10UG
10 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
15988129
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP5838-EC-200UG
200 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
15998129
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP5838-EC-500UG
500 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
15908139
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP5838-EC-50UG
50 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Especificaciones
NP_039234.1
CLIC4 Protein
Not determined.
Full Length
Human
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol
25932
Research Use Only
CLIC4
Recombinant Protein
E. coli
MALSMPLNGL KEEDKEPLIE LFVKAGSDGE SIGNCPFSQR LFMILWLKGV VFSVTTVDLK RKPADLQNLA PGTHPPFITF NSEVKTDVNK IEEFLEEVLC PPKYLKLSPK HPESNTAGMD IFAKFSAYIK NSRPEANEAL ERGLLKTLQK LDEYLNSPLP DEIDENSMED IKFSTRKFLD GNEMTLADCN LLPKLHIVKV VAKKYRNFDI PKEMTGIWRY LTNAYSRDEF TNTCPSDKEV EIAYSDVAKR LTK
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.