Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Charged multivesicular body protein 4b Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Charged multivesicular body protein 4b, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP8215-ec-200ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16053331
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_789782.1
Charged multivesicular body protein 4b Protein
Research Use Only
CHMP4B
Recombinant Protein
E. coli
SVFGKLFGAG GGKAGKGGPT PQEAIQRLRD TEEMLSKKQE FLEKKIEQEL TAAKKHGTKN KRAALQALKR KKRYEKQLAQ IDGTLSTIEF QREALENANT NTEVLKNMGY AAKAMKAAHD NMDIDKVDEL MQDIADQQEL AEEISTAISK PVGFGEEFDE DELMAELEEL EQEELDKNLL EISGPETVPL PNVPSIALPS KPAKKKEEED DDMKELENWA GSM
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.
128866
200 μg
Not determined.
Full Length
Human
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol