Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Charged multivesicular body protein 4b Protein
Código de producto. p-7154890
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
16033331 10 μg 10 microgramos
16073331 50 μg 50 microgramos
16023331 100 μg 100 microgramos
16053331 200 μg 200 microgramos
16063331 500 μg 500 microgramos
16043331 1 mg 1 miligramo
6 options
Código de producto. 16033331
Marca: enQuireBio™ QP8215ec10ug
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Charged multivesicular body protein 4b, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_789782.1
ID de gen (Entrez) 128866
Nombre Charged multivesicular body protein 4b Protein
Cantidad 10 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen CHMP4B
Longitud de la proteína Full Length
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína GST
Secuencia SVFGKLFGAG GGKAGKGGPT PQEAIQRLRD TEEMLSKKQE FLEKKIEQEL TAAKKHGTKN KRAALQALKR KKRYEKQLAQ IDGTLSTIEF QREALENANT NTEVLKNMGY AAKAMKAAHD NMDIDKVDEL MQDIADQQEL AEEISTAISK PVGFGEEFDE DELMAELEEL EQEELDKNLL EISGPETVPL PNVPSIALPS KPAKKKEEED DDMKELENWA GSM
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.