Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Cerebellar degeneration-related protein 1
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Cerebellar degeneration-related protein 2, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP5810-ec-50ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15977919
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_001793.1
Cerebellar degeneration-related protein 1
Research Use Only
CDR2
Recombinant Protein
E. coli
MLAENLVEEF EMKEDEPWYD HQDLQQDLQL AAELGKTLLD RNTELEDSVQ QMYTTNQEQL QEIEYLTKQV ELLRQMNEQH AKVYEQLDVT ARELEETNQK LVADSKASQQ KILSLTETIE CLQTNIDHLQ SQVEELKSSG QGRRSPGKCD QEKPAPSFAC LKELYDLRQH FVYDHVFAEK ITSLQGQPSP DEEENEHLKK TVTMLQAQLS LERQKRVTME EEYGLVLKEN SELEQQLGAT GAYRARALEL EAEVAEMRQM LQSEHPFVNG VEKLVPDSLY VPFKEPSQSL LEEMFLTVPE SHRKPLKRSS SETILSSLAG SDIVKGHEET CIRRAKAVKQ RGISLLHEVD TQYSALKVKY EELLKKCQEE QDSLSHKAVQ TSRAAAKDLT GVNAQSEPVA SGWELASVNP EPVSSPTTPP EYKALFKEIF SCIKKTKQEI DEQRTKYRSL SSHS
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
101060399
50 μg
Not determined.
Full Length
Human
His
Tris-based buffer, 50% glycerol