Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Cerebellar degeneration-related protein 1
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Cerebellar degeneration-related protein 2, was expressed in the hosts and tags indicated.
160.00€ - 2385.00€
Especificaciones
Número de acceso NP_001793.1
ID de gen (Entrez) 101060399
Nombre Cerebellar degeneration-related protein 1
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Ver más especificaciones
Productos 6
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15927919
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP5810-EC-100UG
100 μg
530.00€
100 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
15947919
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP5810-EC-1MG
1 mg
2385.00€
1 miligramo
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
15937919
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP5810-EC-10UG
10 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
15957919
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP5810-EC-200UG
200 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
15967919
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP5810-EC-500UG
500 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
15977919
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP5810-EC-50UG
50 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Especificaciones
NP_001793.1
Cerebellar degeneration-related protein 1
Not determined.
Full Length
Human
His
Tris-based buffer, 50% glycerol
101060399
Research Use Only
CDR2
Recombinant Protein
E. coli
MLAENLVEEF EMKEDEPWYD HQDLQQDLQL AAELGKTLLD RNTELEDSVQ QMYTTNQEQL QEIEYLTKQV ELLRQMNEQH AKVYEQLDVT ARELEETNQK LVADSKASQQ KILSLTETIE CLQTNIDHLQ SQVEELKSSG QGRRSPGKCD QEKPAPSFAC LKELYDLRQH FVYDHVFAEK ITSLQGQPSP DEEENEHLKK TVTMLQAQLS LERQKRVTME EEYGLVLKEN SELEQQLGAT GAYRARALEL EAEVAEMRQM LQSEHPFVNG VEKLVPDSLY VPFKEPSQSL LEEMFLTVPE SHRKPLKRSS SETILSSLAG SDIVKGHEET CIRRAKAVKQ RGISLLHEVD TQYSALKVKY EELLKKCQEE QDSLSHKAVQ TSRAAAKDLT GVNAQSEPVA SGWELASVNP EPVSSPTTPP EYKALFKEIF SCIKKTKQEI DEQRTKYRSL SSHS
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.