Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Centrosomal protein of 83 kDa Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Centrosomal protein of 83 kDa, was expressed in the hosts and tags indicated.
160.00€ - 2385.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_057206.2 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 51134 |
Nombre | Centrosomal protein of 83 kDa Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16053751
|
enQuireBio™
QP8282-EC-100UG |
100 μg |
530.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 25-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16073751
|
enQuireBio™
QP8282-EC-1MG |
1 mg |
2385.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 25-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16063751
|
enQuireBio™
QP8282-EC-10UG |
10 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16083751
|
enQuireBio™
QP8282-EC-200UG |
200 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16093751
|
enQuireBio™
QP8282-EC-500UG |
500 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16003761
|
enQuireBio™
QP8282-EC-50UG |
50 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Especificaciones
NP_057206.2 | |
Centrosomal protein of 83 kDa Protein | |
Not determined. | |
Full Length of Isoform 2 | |
Human | |
His-SUMO | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
51134 | |
Research Use Only | |
CCDC41 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MLIDERLRCE HHKANYQTLK AEHTRLQNEH VKLQNELKHL FNEKQTQQEK LQLLLEELRG ELVEKTKDLE EMKLQILTPQ KLELLRAQIQ QELETPMRER FRNLDEEVEK YRAVYNKLRY EHTFLKSEFE HQKEEYARIL DEGKIKYESE IARLEEDKEE LRNQLLNVDL TKDSKRVEQL AREKVYLCQK LKGLEAEVAE LKAEKENSEA QVENAQRIQV RQLAEMQATV RSLEAEKQSA NLRAERLEKE LQSSSEQNTF LINKLHKAER EINTLSSKVK ELKHSNKLEI TDIKLETARA KSELERERNK IQSELDGLQS DNEILKAAVE HHKVLLVEKD RELIRKVQAA KEEGYQKLVV LQDEKLELEN RLADLEKMKV EHDVWRQSEK DQYEEKLRAS QMAEEITRKE LQSVRLKLQQ QIVTIENAEK EKNENSDLKQ QISSLQIQVT SLAQSENDLL NSNQMLKEMV ERLKQECRNF RSQAEKAQLE AEKTLEEKQI QWLEEKHKLH ERITDREEKY NQAKEKLQRA AIAQKKLEQD LELGCPSVTD TYRESVFPPP PLKRDLLK | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |