Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human cDNA FLJ56323 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) cDNA FLJ56323, was expressed in the hosts and tags indicated.
160.00€ - 2365.00€
Especificaciones
Nombre | cDNA FLJ56323 Protein |
---|---|
Tipo de producto | Recombinant Protein |
Etiqueta de proteína | His |
Especie del huésped | E. coli |
reactividad cruzada | Human |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16026191
|
enQuireBio™
QP8731-EC-100UG |
100 μg |
518.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 12-08-2022 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. |
16046191
|
enQuireBio™
QP8731-EC-1MG |
1 mg |
2365.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 12-08-2022 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. |
16036191
|
enQuireBio™
QP8731-EC-10UG |
10 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
16056191
|
enQuireBio™
QP8731-EC-200UG |
200 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
16066191
|
enQuireBio™
QP8731-EC-500UG |
500 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
16076191
|
enQuireBio™
QP8731-EC-50UG |
50 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
Especificaciones
cDNA FLJ56323 Protein | |
His | |
Human | |
Greater than 85.0% as determined by SDS-PAGE. | |
NP_002403.2 |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
QPAPLERFAS RRPQVLAVRT VCDLVLGKMD KDCEMKRTTL DSPLGKLELS GCEQGLHEIK LLGKGTSAAD AVEVPAPAAV LGGPEPLMQC TAWLNAYFHQ PEAIEEFPVP ALHHPVFQQE SFTRQVLWKL LKVVKFGEVI SYQQLAALAG NPKAARAVGG AMRGNPVPIL IPCHRVVCSS GAVGNYSGGL AVKEWLLAHE GHRLGKPGLG GSSGLAGAWL KGAGATSGSP PAGRN | |
4255 | |
MGMT |