Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human cDNA FLJ56323 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) cDNA FLJ56323, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP8731-ec-10ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16036191
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_002403.2
cDNA FLJ56323 Protein
10 μg
Not determined.
Partial (see sequence information for more details).
Human
His
Tris-based buffer, 50% glycerol
4255
Greater than 85.0% as determined by SDS-PAGE.
Research Use Only
MGMT
Recombinant Protein
E. coli
QPAPLERFAS RRPQVLAVRT VCDLVLGKMD KDCEMKRTTL DSPLGKLELS GCEQGLHEIK LLGKGTSAAD AVEVPAPAAV LGGPEPLMQC TAWLNAYFHQ PEAIEEFPVP ALHHPVFQQE SFTRQVLWKL LKVVKFGEVI SYQQLAALAG NPKAARAVGG AMRGNPVPIL IPCHRVVCSS GAVGNYSGGL AVKEWLLAHE GHRLGKPGLG GSSGLAGAWL KGAGATSGSP PAGRN