Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human CD8A / MAL Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) CD8A / MAL, was expressed in the hosts and tags indicated.
945.00€ - 1690.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_001139345.1 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 925 |
Nombre | CD8A / MAL Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15915549
|
enQuireBio™
QP2208-MA-100UG |
100 μg |
1690.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 01-07-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15925549
|
enQuireBio™
QP2208-MA-50UG |
50 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Specifications
NP_001139345.1 | |
CD8A / MAL Protein | |
Not determined. | |
Extracellular Domain | |
Human | |
His | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
925 | |
Research Use Only | |
CD8A | |
Recombinant Protein | |
Mammal | |
SQFRVSPLDR TWNLGETVEL KCQVLLSNPT SGCSWLFQPR GAAASPTFLL YLSQNKPKAA EGLDTQRFSG KRLGDTFVLT LSDFRRENEG YYFCSALSNS IMYFSHFVPV FLPAKPTTTP APRPPTPAPT IASQPLSLRP EACRPAAGGA VHTRGLDFAC D | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |