Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human CD59 / CD59A / MAC-IP Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) CD59 / CD59A / MAC-IP, was expressed in the hosts and tags indicated.
263.00€ - 2765.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_000602.1 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 966 |
Nombre | CD59 / CD59A / MAC-IP Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15917789
|
enQuireBio™
QP5791-YE-10UG |
10 μg |
263.00€
10 microgramos |
Fecha estimada de envío: 04-07-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15907789
|
enQuireBio™
QP5791-YE-100UG |
100 μg |
645.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 04-07-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15927789
|
enQuireBio™
QP5791-YE-1MG |
1 mg |
2765.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 04-07-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15937789
|
enQuireBio™
QP5791-YE-200UG |
200 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15947789
|
enQuireBio™
QP5791-YE-500UG |
500 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15957789
|
enQuireBio™
QP5791-YE-50UG |
50 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Especificaciones
NP_000602.1 | |
CD59 / CD59A / MAC-IP Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
Human | |
His | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
966 | |
Research Use Only | |
CD59 | |
Recombinant Protein | |
Yeast | |
LQCYNCPNPT ADCKTAVNCS SDFDACLITK AGLQVYNKCW KFEHCNFNDV TTRLRENELT YYCCKKDLCN FNEQLEN | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |