Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human CD59 / CD59A / MAC-IP Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) CD59 / CD59A / MAC-IP, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP5791-ye-500ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15947789
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_000602.1
CD59 / CD59A / MAC-IP Protein
Research Use Only
CD59
Recombinant Protein
Yeast
LQCYNCPNPT ADCKTAVNCS SDFDACLITK AGLQVYNKCW KFEHCNFNDV TTRLRENELT YYCCKKDLCN FNEQLEN
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
966
500 μg
Not determined.
Full Length
Human
His
Tris-based buffer, 50% glycerol