Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human CD59 / CD59A / MAC-IP Protein
Código de producto. 15917789
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
Código de producto. 15917789
Marca: enQuireBio™ QP5791ye10ug
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) CD59 / CD59A / MAC-IP, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_000602.1
ID de gen (Entrez) 966
Nombre CD59 / CD59A / MAC-IP Protein
Cantidad 10 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen CD59
Longitud de la proteína Full Length
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie Yeast
Etiqueta de proteína His
Secuencia LQCYNCPNPT ADCKTAVNCS SDFDACLITK AGLQVYNKCW KFEHCNFNDV TTRLRENELT YYCCKKDLCN FNEQLEN
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.