missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human CD58 Protein
A cDNA sequence encoding the CD58 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 4090.00€
Especificaciones
ID de gen (Entrez) | 965 |
---|---|
Nombre | CD58 Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Símbolo de gen | CD58 |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15946928
|
enQuireBio™
QP11340-HIS-2UG |
2 μg |
137.00€
2 microgramos |
Fecha estimada de envío: 25-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15956928
|
enQuireBio™
QP11340-HIS-5UG |
5 μg |
137.00€
5 microgramos |
Fecha estimada de envío: 25-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15926928
|
enQuireBio™
QP11340-HIS-10UG |
10 μg |
212.00€
10 microgramos |
Fecha estimada de envío: 25-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15936928
|
enQuireBio™
QP11340-HIS-20UG |
20 μg |
212.00€
20 microgramos |
Fecha estimada de envío: 25-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15966928
|
enQuireBio™
QP11340-HIS-EC-1MG |
1 mg |
4090.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 25-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Especificaciones
965 | |
Research Use Only | |
CD58 | |
Human | |
His | |
CD58 protein solution (1 mg/ml) containing 20mM Phosphate buffer and 10% glycerol. |
CD58 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSFSQQIYG VVYGNVTFHV PSNVPLKEVL WKKQKDKVAE LENSEFRAFS SFKNRVYLDT VSGSLTIYNL TSSDEDEYEM ESPNITDTMK FFLYVLESLP SPTLTCALTN GSIEVQCMIP EHYNSHRGLI MYSWDCPMEQ CKRNSTSIYF KMENDLPQKI QCTLSNPLFN TTSSIILTTC IPSSGHSRHR | |
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE. |