Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human CD44 / HCAM Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) CD44 / HCAM, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP5788-ec-500ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15907769
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_000601.3
CD44 / HCAM Protein
Research Use Only
CD44
Recombinant Protein
E. coli
QIDLNITCRF AGVFHVEKNG RYSISRTEAA DLCKAFNSTL PTMAQMEKAL SIGFETCRYG FIEGHVVIPR IHPNSICAAN NTGVYILTSN TSQYDTYCFN ASAPPEEDCT SVTDLPNAFD GPITITIVNR DGTRYVQKGE YRTNPEDIYP SNPTDDDVSS GSSSERSSTS GGYIFYTFST VHPIPDEDSP WITDSTDRIP ATSTSSNTIS AGWEPNEENE DERDRHLSFS GSGIDDDEDF ISSTISTTPR AFDHTKQNQD WTQWNPSHSN PEVLLQTTTR MTDVDRNGTT AYEGNWNPEA HPPLIHHEHH EEEETPHSTS TIQATPSSTT EETATQKEQW FGNRWHEGYR QTPKEDSHST TGTAAASAHT SHPMQGRTTP SPEDSSWTDF FNPISHPMGR GHQAGRRMDM DSSHSITLQP TANPNTGLVE DLDRTGPLSM TTQQSNSQSF STSHEGLEED KDHPTTSTLT SSNRNDVTGG RRDPNHSEGS TTLLEGYTSH YPHTKESRTF IPVTSAKTGS FGVTAVTVGD SNSNVNRSLS GDQDTFHPSG GSHTTHGSES DGHSHGSQEG GANTTSGPIR TPQIPE
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
960
500 μg
Not determined.
Partial (see sequence information for more details). of Isoform 4
Human
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol