Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human CD44 / HCAM Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) CD44 / HCAM, was expressed in the hosts and tags indicated.
160.00€ - 2385.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_000601.3 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 960 |
Nombre | CD44 / HCAM Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15967759
|
enQuireBio™
QP5788-EC-100UG |
100 μg |
530.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 14-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15987759
|
enQuireBio™
QP5788-EC-1MG |
1 mg |
2385.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 14-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15977759
|
enQuireBio™
QP5788-EC-10UG |
10 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15997759
|
enQuireBio™
QP5788-EC-200UG |
200 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15907769
|
enQuireBio™
QP5788-EC-500UG |
500 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15917769
|
enQuireBio™
QP5788-EC-50UG |
50 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Especificaciones
NP_000601.3 | |
CD44 / HCAM Protein | |
Not determined. | |
Partial (see sequence information for more details). of Isoform 4 | |
Human | |
His-SUMO | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
960 | |
Research Use Only | |
CD44 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
QIDLNITCRF AGVFHVEKNG RYSISRTEAA DLCKAFNSTL PTMAQMEKAL SIGFETCRYG FIEGHVVIPR IHPNSICAAN NTGVYILTSN TSQYDTYCFN ASAPPEEDCT SVTDLPNAFD GPITITIVNR DGTRYVQKGE YRTNPEDIYP SNPTDDDVSS GSSSERSSTS GGYIFYTFST VHPIPDEDSP WITDSTDRIP ATSTSSNTIS AGWEPNEENE DERDRHLSFS GSGIDDDEDF ISSTISTTPR AFDHTKQNQD WTQWNPSHSN PEVLLQTTTR MTDVDRNGTT AYEGNWNPEA HPPLIHHEHH EEEETPHSTS TIQATPSSTT EETATQKEQW FGNRWHEGYR QTPKEDSHST TGTAAASAHT SHPMQGRTTP SPEDSSWTDF FNPISHPMGR GHQAGRRMDM DSSHSITLQP TANPNTGLVE DLDRTGPLSM TTQQSNSQSF STSHEGLEED KDHPTTSTLT SSNRNDVTGG RRDPNHSEGS TTLLEGYTSH YPHTKESRTF IPVTSAKTGS FGVTAVTVGD SNSNVNRSLS GDQDTFHPSG GSHTTHGSES DGHSHGSQEG GANTTSGPIR TPQIPE | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |