missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Human CD38 Protein

A cDNA sequence encoding the CD38 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.

Marca:  enQuireBio™ QP11331-1mg

Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 15976888

  • 7875.00€ / 1 miligramo
Fecha estimada de envío: 27-06-2024
para ver el stock

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.


Descripción

Descripción

Especificaciones

Especificaciones

952
1 mg
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Recombinant Protein
Baculovirus
ADPEFVPRWR QQWSGPGTTK RFPETVLARC VKYTEIHPEM RHVDCQSVWD AFKGAFISKH PCNITEEDYQ PLMKLGTQTV PCNKILLWSR IKDLAHQFTQ VQRDMFTLED TLLGYLADDL TWCGEFNTSK INYQSCPDWR KDCSNNPVSV FWKTVSRRFA EAACDVVHVM LNGSRSKIFD KNSTFGSVEV HNLQPEKVQT LEAWVIHGGR EDSRDLCQDP TIKELESIIS KRNIQFSCKN IYRPDKFLQC VKNPEDSSCT SEIHHHHHH
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE.
CD38 Protein
Research Use Only
CD38
Human
His
CD38 protein solution (1 mg/ml) contains 100mM NaCl and 10% glycerol.
Sugerencias de productos

Sugerencias de productos

Videos
SDS
Documentos

Documentos

Certificados
Ofertas especiales

Ofertas especiales