Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human CD38 Protein
A cDNA sequence encoding the CD38 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 7875.00€
Especificaciones
ID de gen (Entrez) | 952 |
---|---|
Nombre | CD38 Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Símbolo de gen | CD38 |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15986888
|
enQuireBio™
QP11331-2UG |
2 μg |
137.00€
2 microgramos |
Fecha estimada de envío: 14-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15966888
|
enQuireBio™
QP11331-10UG |
10 μg |
212.00€
10 microgramos |
Fecha estimada de envío: 14-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15976888
|
enQuireBio™
QP11331-1MG |
1 mg |
7875.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 14-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Especificaciones
952 | |
Research Use Only | |
CD38 | |
Human | |
His | |
CD38 protein solution (1 mg/ml) contains 100mM NaCl and 10% glycerol. |
CD38 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Recombinant Protein | |
Baculovirus | |
ADPEFVPRWR QQWSGPGTTK RFPETVLARC VKYTEIHPEM RHVDCQSVWD AFKGAFISKH PCNITEEDYQ PLMKLGTQTV PCNKILLWSR IKDLAHQFTQ VQRDMFTLED TLLGYLADDL TWCGEFNTSK INYQSCPDWR KDCSNNPVSV FWKTVSRRFA EAACDVVHVM LNGSRSKIFD KNSTFGSVEV HNLQPEKVQT LEAWVIHGGR EDSRDLCQDP TIKELESIIS KRNIQFSCKN IYRPDKFLQC VKNPEDSSCT SEIHHHHHH | |
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE. |