Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human CD23 / FCER2 / FCER2A Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) CD23 / FCER2 / FCER2A, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP6029-ec-10ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15979469
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_001193948.2
CD23 / FCER2 / FCER2A Protein
Research Use Only
FCER2
Recombinant Protein
E. coli
DTTQSLKQLE ERAARNVSQV SKNLESHHGD QMAQKSQSTQ ISQELEELRA EQQRLKSQDL ELSWNLNGLQ ADLSSFKSQE LNERNEASDL LERLREEVTK LRMELQVSSG FVCNTCPEKW INFQRKCYYF GKGTKQWVHA RYACDDMEGQ LVSIHSPEEQ DFLTKHASHT GSWIGLRNLD LKGEFIWVDG SHVDYSNWAP GEPTSRSQGE DCVMMRGSGR WNDAFCDRKL GAWVCDRLAT CTPPASEGSA ESMGPDSRPD PDGRLPTPSA PLHS
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
2208
10 μg
Not determined.
Extracellular Domain
Human
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol