missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human CD23 / FCER2 / FCER2A Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) CD23 / FCER2 / FCER2A, was expressed in the hosts and tags indicated.
160.00€ - 2385.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_001193948.2 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 2208 |
Nombre | CD23 / FCER2 / FCER2A Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15969469
|
enQuireBio™
QP6029-EC-100UG |
100 μg |
530.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 21-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15989469
|
enQuireBio™
QP6029-EC-1MG |
1 mg |
2385.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 21-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15979469
|
enQuireBio™
QP6029-EC-10UG |
10 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15999469
|
enQuireBio™
QP6029-EC-200UG |
200 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15909479
|
enQuireBio™
QP6029-EC-500UG |
500 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15919479
|
enQuireBio™
QP6029-EC-50UG |
50 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Especificaciones
NP_001193948.2 | |
CD23 / FCER2 / FCER2A Protein | |
Not determined. | |
Extracellular Domain | |
Human | |
His-SUMO | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
2208 | |
Research Use Only | |
FCER2 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
DTTQSLKQLE ERAARNVSQV SKNLESHHGD QMAQKSQSTQ ISQELEELRA EQQRLKSQDL ELSWNLNGLQ ADLSSFKSQE LNERNEASDL LERLREEVTK LRMELQVSSG FVCNTCPEKW INFQRKCYYF GKGTKQWVHA RYACDDMEGQ LVSIHSPEEQ DFLTKHASHT GSWIGLRNLD LKGEFIWVDG SHVDYSNWAP GEPTSRSQGE DCVMMRGSGR WNDAFCDRKL GAWVCDRLAT CTPPASEGSA ESMGPDSRPD PDGRLPTPSA PLHS | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |