Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human CD14 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) CD14, was expressed in the hosts and tags indicated.
160.00€ - 2385.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_000582.1 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 929 |
Nombre | CD14 Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15975529
|
enQuireBio™
QP2072-EC-100UG |
100 μg |
530.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 25-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15995529
|
enQuireBio™
QP2072-EC-1MG |
1 mg |
2385.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 25-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15985529
|
enQuireBio™
QP2072-EC-10UG |
10 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15905539
|
enQuireBio™
QP2072-EC-200UG |
200 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15915539
|
enQuireBio™
QP2072-EC-500UG |
500 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15925539
|
enQuireBio™
QP2072-EC-50UG |
50 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Especificaciones
NP_000582.1 | |
CD14 Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
Human | |
GST | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
929 | |
Research Use Only | |
CD14 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
TTPEPCELDD EDFRCVCNFS EPQPDWSEAF QCVSAVEVEI HAGGLNLEPF LKRVDADADP RQYADTVKAL RVRRLTVGAA QVPAQLLVGA LRVLAYSRLK ELTLEDLKIT GTMPPLPLEA TGLALSSLRL RNVSWATGRS WLAELQQWLK PGLKVLSIAQ AHSPAFSCEQ VRAFPALTSL DLSDNPGLGE RGLMAALCPH KFPAIQNLAL RNTGMETPTG VCAALAAAGV QPHSLDLSHN SLRATVNPSA PRCMWSSALN SLNLSFAGLE QVPKGLPAKL RVLDLSCNRL NRAPQPDELP EVDNLTLDGN PFLVPGTALP HEGSMN | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |