Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human CD133 / PROM1 / Prominin 1 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) CD133 / PROM1 / Prominin 1, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP9348-ye-500ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16068141
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_001139319.1
CD133 / PROM1 / Prominin 1 Protein
Research Use Only
PROM1
Recombinant Protein
Yeast
GANVEKLICE PYTSKELFRV LDTPYLLNED WEYYLSGKLF NKSKMKLTFE QVYSDCKKNR GTYGTLHLQN SFNISEHLNI NEHTGSISSE LESLKVNLNI FLLGAAGRKN LQDFAACGID RMNYDSYLAQ TGKSPAGVNL LSFAYDLEAK ANSLPPGNLR NSLKRDAQTI KTIHQQRVLP IEQSLSTLYQ SVKILQRTGN GLLERVTRIL ASLDFAQNFI TNNTSSVIIE ETKKYGRTII GYFEHYLQWI EFSISEKVAS CKPVATALDT AVDVFLCSYI IDPLN
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
8842
500 μg
Not determined.
Partial (see sequence information for more details).
Human
His
Tris-based buffer, 50% glycerol