missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Human CD133 / PROM1 / Prominin 1 Protein

Código de producto. p-7155698
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16038141 10 μg 10 microgramos
16078141 50 μg 50 microgramos
16028141 100 μg 100 microgramos
16058141 200 μg 200 microgramos
16068141 500 μg 500 microgramos
16048141 1 mg 1 miligramo
6 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16038141

Marca: enQuireBio™ QP9348ye10ug

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) CD133 / PROM1 / Prominin 1, was expressed in the hosts and tags indicated.

Especificaciones

Número de acceso NP_001139319.1
ID de gen (Entrez) 8842
Nombre CD133 / PROM1 / Prominin 1 Protein
Cantidad 10 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen PROM1
Longitud de la proteína Partial (see sequence information for more details).
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie Yeast
Etiqueta de proteína His
Secuencia GANVEKLICE PYTSKELFRV LDTPYLLNED WEYYLSGKLF NKSKMKLTFE QVYSDCKKNR GTYGTLHLQN SFNISEHLNI NEHTGSISSE LESLKVNLNI FLLGAAGRKN LQDFAACGID RMNYDSYLAQ TGKSPAGVNL LSFAYDLEAK ANSLPPGNLR NSLKRDAQTI KTIHQQRVLP IEQSLSTLYQ SVKILQRTGN GLLERVTRIL ASLDFAQNFI TNNTSSVIIE ETKKYGRTII GYFEHYLQWI EFSISEKVAS CKPVATALDT AVDVFLCSYI IDPLN
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.