Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human CD10 / Neprilysin / MME Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) CD10 / Neprilysin / MME, was expressed in the hosts and tags indicated.
202.00€ - 2155.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_000893.2 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 4311 |
Nombre | CD10 / Neprilysin / MME Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16097981
|
enQuireBio™
QP9276-YE-100UG |
100 μg |
645.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 27-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16037991
|
enQuireBio™
QP9276-YE-500UG |
500 μg |
1740.00€
500 microgramos |
Fecha estimada de envío: 27-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16007991
|
enQuireBio™
QP9276-YE-10UG |
10 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16027991
|
enQuireBio™
QP9276-YE-200UG |
200 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16047991
|
enQuireBio™
QP9276-YE-50UG |
50 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16017991
|
enQuireBio™
QP9276-YE-1MG |
1 mg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Especificaciones
NP_000893.2 | |
CD10 / Neprilysin / MME Protein | |
Not determined. | |
Extracellular Domain | |
Human | |
His | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
4311 | |
Research Use Only | |
MME | |
Recombinant Protein | |
Yeast | |
YDDGICKSSD CIKSAARLIQ NMDATTEPCT DFFKYACGGW LKRNVIPETS SRYGNFDILR DELEVVLKDV LQEPKTEDIV AVQKAKALYR SCINESAIDS RGGEPLLKLL PDIYGWPVAT ENWEQKYGAS WTAEKAIAQL NSKYGKKVLI NLFVGTDDKN SVNHVIHIDQ PRLGLPSRDY YECTGIYKEA CTAYVDFMIS VARLIRQEER LPIDENQLAL EMNKVMELEK EIANATAKPE DRNDPMLLYN KMTLAQIQNN FSLEINGKPF SWLNFTNEIM STVNISITNE EDVVVYAPEY LTKLKPILTK YSARDLQNLM SWRFIMDLVS SLSRTYKESR NAFRKALYGT TSETATWRRC ANYVNGNMEN AVGRLYVEAA FAGESKHVVE DLIAQIREVF IQTLDDLTWM DAETKKRAEE KALAIKERIG YPDDIVSNDN KLNNEYLELN YKEDEYFENI IQNLKFSQSK QLKKLREKVD KDEWISGAAV VNAFYSSGRN QIVFPAGILQ PPFFSAQQSN SLNYGGIGMV IGHEITHGFD DNGRNFNKDG DLVDWWTQQS ASNFKEQSQC MVYQYGNFSW DLAGGQHLNG INTLGENIAD NGGLGQAYRA YQNYIKKNGE EKLLPGLDLN HKQLFFLNFA QVWCGTYRPE YAVNSIKTDV HSPGNFRIIG TLQNSAEFSE AFHCRKNSYM NPEKKCRVW | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |