Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human CCL20 / MIP-3 alpha Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) CCL20 / MIP-3 alpha, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP8520-ec-100ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16045081
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_001123518.1
CCL20 / MIP-3 alpha Protein
Research Use Only
CCL20
Recombinant Protein
E. coli
ASNFDCCLGY TDRILHPKFI VGFTRQLANE GCDINAIIFH TKKKLSVCAN PKQTWVKYIV RLLSKKVKN
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
6364
100 μg
Not determined.
Full Length
Human
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol