Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human CCL20 / MIP-3 alpha Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) CCL20 / MIP-3 alpha, was expressed in the hosts and tags indicated.
160.00€ - 1855.00€
Especificaciones
Número de acceso NP_001123518.1
ID de gen (Entrez) 6364
Nombre CCL20 / MIP-3 alpha Protein
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Ver más especificaciones
Productos 6
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
16055081
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP8520-EC-10UG
10 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
16095081
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP8520-EC-50UG
50 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
16045081
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP8520-EC-100UG
100 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
16075081
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP8520-EC-200UG
200 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
16085081
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP8520-EC-500UG
500 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
16065081
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP8520-EC-1MG
1 mg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Especificaciones
NP_001123518.1
CCL20 / MIP-3 alpha Protein
Not determined.
Full Length
Human
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol
6364
Research Use Only
CCL20
Recombinant Protein
E. coli
ASNFDCCLGY TDRILHPKFI VGFTRQLANE GCDINAIIFH TKKKLSVCAN PKQTWVKYIV RLLSKKVKN
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.