Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Casein kinase I isoform epsilon Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Casein kinase I isoform epsilon, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP5880-ec-200ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15948409
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_001276841.1
Casein kinase I isoform epsilon Protein
Research Use Only
CSNK1E
Recombinant Protein
E. coli
MELRVGNKYR LGRKIGSGSF GDIYLGANIA SGEEVAIKLE CVKTKHPQLH IESKFYKMMQ GGVGIPSIKW CGAEGDYNVM VMELLGPSLE DLFNFCSRKF SLKTVLLLAD QMISRIEYIH SKNFIHRDVK PDNFLMGLGK KGNLVYIIDF GLAKKYRDAR THQHIPYREN KNLTGTARYA SINTHLGIEQ SRRDDLESLG YVLMYFNLGS LPWQGLKAAT KRQKYERISE KKMSTPIEVL CKGYPSEFST YLNFCRSLRF DDKPDYSYLR QLFRNLFHRQ GFSYDYVFDW NMLKFGAARN PEDVDRERRE HEREERMGQL RGSATRALPP GPPTGATANR LRSAAEPVAS TPASRIQPAG NTSPRAISRV DRERKVSMRL HRGAPANVSS SDLTGRQEVS RIPASQTSVP FDHLGK
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
102800317
200 μg
Not determined.
Full Length
Human
His
Tris-based buffer, 50% glycerol