Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Casein kinase I isoform epsilon Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Casein kinase I isoform epsilon, was expressed in the hosts and tags indicated.
212.00€ - 1855.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_001276841.1 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 102800317 |
Nombre | Casein kinase I isoform epsilon Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15928409
|
enQuireBio™
QP5880-EC-10UG |
10 μg |
212.00€
10 microgramos |
Fecha estimada de envío: 18-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15918409
|
enQuireBio™
QP5880-EC-100UG |
100 μg |
530.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 18-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15968409
|
enQuireBio™
QP5880-EC-50UG |
50 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15948409
|
enQuireBio™
QP5880-EC-200UG |
200 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15958409
|
enQuireBio™
QP5880-EC-500UG |
500 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15938409
|
enQuireBio™
QP5880-EC-1MG |
1 mg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Especificaciones
NP_001276841.1 | |
Casein kinase I isoform epsilon Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
Human | |
His | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
102800317 | |
Research Use Only | |
CSNK1E | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MELRVGNKYR LGRKIGSGSF GDIYLGANIA SGEEVAIKLE CVKTKHPQLH IESKFYKMMQ GGVGIPSIKW CGAEGDYNVM VMELLGPSLE DLFNFCSRKF SLKTVLLLAD QMISRIEYIH SKNFIHRDVK PDNFLMGLGK KGNLVYIIDF GLAKKYRDAR THQHIPYREN KNLTGTARYA SINTHLGIEQ SRRDDLESLG YVLMYFNLGS LPWQGLKAAT KRQKYERISE KKMSTPIEVL CKGYPSEFST YLNFCRSLRF DDKPDYSYLR QLFRNLFHRQ GFSYDYVFDW NMLKFGAARN PEDVDRERRE HEREERMGQL RGSATRALPP GPPTGATANR LRSAAEPVAS TPASRIQPAG NTSPRAISRV DRERKVSMRL HRGAPANVSS SDLTGRQEVS RIPASQTSVP FDHLGK | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |