Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Carbonic anhydrase 1 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Carbonic anhydrase 1, was expressed in the hosts and tags indicated.
202.00€ - 2155.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_001122301.1 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 759 |
Nombre | Carbonic anhydrase 1 Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15917419
|
enQuireBio™
QP5740-YE-100UG |
100 μg |
645.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 25-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15957419
|
enQuireBio™
QP5740-YE-500UG |
500 μg |
1740.00€
500 microgramos |
Fecha estimada de envío: 25-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15927419
|
enQuireBio™
QP5740-YE-10UG |
10 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15947419
|
enQuireBio™
QP5740-YE-200UG |
200 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15967419
|
enQuireBio™
QP5740-YE-50UG |
50 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15937419
|
enQuireBio™
QP5740-YE-1MG |
1 mg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Especificaciones
NP_001122301.1 | |
Carbonic anhydrase 1 Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
Human | |
His | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
759 | |
Research Use Only | |
Ca1 | |
Recombinant Protein | |
Yeast | |
ASPDWGYDDK NGPEQWSKLY PIANGNNQSP VDIKTSETKH DTSLKPISVS YNPATAKEII NVGHSFHVNF EDNDNRSVLK GGPFSDSYRL FQFHFHWGST NEHGSEHTVD GVKYSAELHV AHWNSAKYSS LAEAASKADG LAVIGVLMKV GEANPKLQKV LDALQAIKTK GKRAPFTNFD PSTLLPSSLD FWTYPGSLTH PPLYESVTWI ICKESISVSS EQLAQFRSLL SNVEGDNAVP MQHNNRPTQP LKGRTVRASF | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |